3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propanoic acid
PC32847-1G PC32847-5G
APOSPC32847-1GEA 59.6 EUR
APOSPC32847-1G APOSPC32847-5G
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₈BrFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12190913
CAS-Nummer: 866862-24-0