1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
PC32793-1G PC32793-5G
APOSPC32793-1GEA 31.9 EUR
APOSPC32793-1G APOSPC32793-5G
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₅H₈FN₂O₂S·CF₃O₃S
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31693095
CAS-Nummer: 2179072-33-2