4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32778-1G PC32778-250MG
APOSPC32778-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32778-1G APOSPC32778-250MG
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD31700582
CAS-Nummer: 1887175-94-1