3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32774-1G
PC32774-250MG
APOSPC32774-1GEA
69.6
EUR
APOSPC32774-1G
APOSPC32774-250MG
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formel:
C₉H₉FO Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD31700581 CAS-Nummer: 2379918-62-2 |