2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32773-1G PC32773-250MG
APOSPC32773-1GEA 1230 EUR
APOSPC32773-1G APOSPC32773-250MG
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD24727590
CAS-Nummer: 911817-90-8