2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32771-1G
PC32771-250MG
APOSPC32771-1GEA
37.7
EUR
APOSPC32771-1G
APOSPC32771-250MG
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formel:
C₉H₉FO Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD25994499 CAS-Nummer: 1544937-92-9 |