2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 4-(Hydroxymethyl)-3-iodobenzotrifluoride
PC32741-1G PC32741-250MG PC32741-5G
APOSPC32741-1GEA 88.6 EUR
APOSPC32741-1G APOSPC32741-250MG APOSPC32741-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₃IO
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398172
CAS-Nummer: 873005-49-3