2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32689-1G PC32689-250MG
APOSPC32689-1GEA 50.9 EUR
APOSPC32689-1G APOSPC32689-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Formel: C₉H₉Cl₂FN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01765488
CAS-Nummer: 680217-86-1