4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC32678-1G PC32678-250MG
APOSPC32678-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32678-1G APOSPC32678-250MG
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Formel: C₁₈H₁₂ClF₃N₂O
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00833315
CAS-Nummer: 680217-69-0