2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thien-2ylmethanol
PC32363-1G PC32363-250MG
APOSPC32363-1GEA 290 EUR
APOSPC32363-1G APOSPC32363-250MG
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Formel: C₁₂H₉F₃OS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01934530
CAS-Nummer: 256488-46-7