Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1,4-dicarboxylate
PC3228-1G PC3228-250MG
APOSPC3228-1GEA 220 EUR
APOSPC3228-1G APOSPC3228-250MG
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Formel: C₁₇H₁₈F₅NO₄
Molekulargewicht: 395.321 g/mol
Schmelzpunkt: 84…86.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09879992
CAS-Nummer: 294885-28-2