2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-2-(2,3-difluorophenyl)ethanoic acid, Amino(2,3-difluorophenyl)acetic acid
PC3203-1G PC3203-5G
APOSPC3203-1GEA 72.5 EUR
APOSPC3203-1G APOSPC3203-5G
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660156
CAS-Nummer: 237424-16-7