[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluoro-4-[4-(hydroxymethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]benzene, 1-(4-Fluorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
PC31886-1G PC31886-250MG
APOSPC31886-1GEA 147 EUR
APOSPC31886-1G APOSPC31886-250MG
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O
Schmelzpunkt: 120…121 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03644148
CAS-Nummer: 465514-37-8