N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC31766-1G
PC31766-250MG
APOSPC31766-1GEA
256
EUR
APOSPC31766-1G
APOSPC31766-250MG
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Formel:
C₃₀H₂₄N·BF₄ Schmelzpunkt: 156 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00960867 CAS-Nummer: 66310-10-9 |