2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3121-1G
PC3121-5G
APOSPC3121-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3121-1G
APOSPC3121-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel:
C₇H₄BrF₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07778431 CAS-Nummer: 200956-13-4 |