1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3038-25G
PC3038-5G
APOSPC3038-25GEA
713
EUR
APOSPC3038-25G
APOSPC3038-5G
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether 97%
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether
Formel:
C₆H₄F₁₀O Siedepunkt: 105,9 °C Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00476471 CAS-Nummer: 65064-78-0 |