3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303609-1G PC303609-5G
APOSPC303609-1GEA 430 EUR
APOSPC303609-1G APOSPC303609-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇BrF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28746059
CAS-Nummer: 1219948-33-0