3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303599-1G PC303599-5G
APOSPC303599-1GEA 307 EUR
APOSPC303599-1G APOSPC303599-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆BrF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640172
CAS-Nummer: 2383384-91-4