5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303593-1G PC303593-5G
APOSPC303593-1GEA 314 EUR
APOSPC303593-1G APOSPC303593-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₅BrClF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640167
CAS-Nummer: 2385551-72-2