5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303588-1G PC303588-5G
APOSPC303588-1GEA 348 EUR
APOSPC303588-1G APOSPC303588-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇Br₂F₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640163
CAS-Nummer: 2386352-03-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III