3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC303576-1G
PC303576-5G
APOSPC303576-1GEA
231
EUR
APOSPC303576-1G
APOSPC303576-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₅BrClF₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640153 CAS-Nummer: 2092609-70-4 |