3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303566-1G PC303566-5G
APOSPC303566-1GEA 325 EUR
APOSPC303566-1G APOSPC303566-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄BrClF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640144
CAS-Nummer: 2383782-11-2