2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303557-1G PC303557-5G
APOSPC303557-1GEA 230 EUR
APOSPC303557-1G APOSPC303557-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640135
CAS-Nummer: 2090964-98-8