2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC303553-1G
PC303553-5G
APOSPC303553-1GEA
0
EUR
APOSPC303553-1G
APOSPC303553-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₅BrF₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640131 CAS-Nummer: 2090282-92-9 |