5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303547-1G PC303547-5G
APOSPC303547-1GEA 244 EUR
APOSPC303547-1G APOSPC303547-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₂BrClF₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640127
CAS-Nummer: 2168482-19-5