5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303545-1G
PC303545-5G
APOSPC303545-1GEA
430
EUR
APOSPC303545-1G
APOSPC303545-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₈H₆BrF₄N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640126 CAS-Nummer: 2386111-72-2 |