5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303544-1G PC303544-5G
APOSPC303544-1GEA 430 EUR
APOSPC303544-1G APOSPC303544-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640125
CAS-Nummer: 2384476-13-3