3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303538-1G PC303538-250MG
APOSPC303538-1GEA 522 EUR
APOSPC303538-1G APOSPC303538-250MG
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640120
CAS-Nummer: 2385598-79-6