3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303536-1G
PC303536-5G
APOSPC303536-1GEA
279
EUR
APOSPC303536-1G
APOSPC303536-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄Br₂F₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640118 CAS-Nummer: 2091622-35-2 |