3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303492-1G
PC303492-5G
APOSPC303492-1GEA
418
EUR
APOSPC303492-1G
APOSPC303492-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
Formel:
C₈H₈BrF₂NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640086 CAS-Nummer: 1891768-27-6 |