3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303491-1G PC303491-5G
APOSPC303491-1GEA 418 EUR
APOSPC303491-1G APOSPC303491-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₇BrF₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640085
CAS-Nummer: 1889215-54-6