3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC303488-1G
PC303488-5G
APOSPC303488-1GEA
231
EUR
APOSPC303488-1G
APOSPC303488-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₇BrF₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640082 CAS-Nummer: 1898381-62-8 |