5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC303485-1G PC303485-5G PC303485-250MG
APOSPC303485-1GEA 43.5 EUR
APOSPC303485-1G APOSPC303485-5G APOSPC303485-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274773
CAS-Nummer: 111010-07-2