5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303476-1G
PC303476-5G
APOSPC303476-1GEA
219
EUR
APOSPC303476-1G
APOSPC303476-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20486523 CAS-Nummer: 1781052-25-2 |