3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303474-1G PC303474-5G
APOSPC303474-1GEA 410 EUR
APOSPC303474-1G APOSPC303474-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₄N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28740796
CAS-Nummer: 1262198-06-0