3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303466-1G
PC303466-5G
PC303466-25G
APOSPC303466-1GEA
279
EUR
APOSPC303466-1G
APOSPC303466-5G
APOSPC303466-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄Br₂F₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32265218 CAS-Nummer: 2092564-82-2 |