5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303457-1G
PC303457-5G
APOSPC303457-1GEA
226
EUR
APOSPC303457-1G
APOSPC303457-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrClFO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24107274 CAS-Nummer: 1449008-15-4 |