6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303409-1G PC303409-250MG
APOSPC303409-1GEA 650 EUR
APOSPC303409-1G APOSPC303409-250MG
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆ClFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24687551
CAS-Nummer: 1350325-23-3