6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303403-1G
PC303403-250MG
APOSPC303403-1GEA
1280
EUR
APOSPC303403-1G
APOSPC303403-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine
Formel:
C₈H₈ClF₂N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640057 CAS-Nummer: 2415751-58-3 |