4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303390-1G
PC303390-250MG
APOSPC303390-1GEA
894
EUR
APOSPC303390-1G
APOSPC303390-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₂BrCl₂F₃O₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31916398 CAS-Nummer: 2384019-85-4 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |