2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303388-1G PC303388-5G
APOSPC303388-1GEA 430 EUR
APOSPC303388-1G APOSPC303388-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27927223
CAS-Nummer: 669080-88-0