2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303387-1G PC303387-250MG
APOSPC303387-1GEA 638 EUR
APOSPC303387-1G APOSPC303387-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31916396
CAS-Nummer: 2091670-09-4