2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303380-1G PC303380-250MG
APOSPC303380-1GEA 453 EUR
APOSPC303380-1G APOSPC303380-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₅ClF₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31916393
CAS-Nummer: 2387070-56-4