5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303373-1G PC303373-5G
APOSPC303373-1GEA 163 EUR
APOSPC303373-1G APOSPC303373-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640048
CAS-Nummer: 1703955-84-3