5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303354-5G PC303354-1G
APOSPC303354-5GEA 512 EUR
APOSPC303354-5G APOSPC303354-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22200072
CAS-Nummer: 915409-63-1