2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303345-1G
PC303345-5G
APOSPC303345-1GEA
273
EUR
APOSPC303345-1G
APOSPC303345-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₅ClFN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21602109 CAS-Nummer: 924626-79-9 |