2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303344-5G PC303344-1G
APOSPC303344-5GEA 854 EUR
APOSPC303344-5G APOSPC303344-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
Formel: C₈H₇ClFNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28751763
CAS-Nummer: 1805524-46-2