2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303339-1G PC303339-5G
APOSPC303339-1GEA 299 EUR
APOSPC303339-1G APOSPC303339-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClF
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24034366
CAS-Nummer: 1510609-23-0