2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303337-1G
PC303337-250MG
APOSPC303337-1GEA
854
EUR
APOSPC303337-1G
APOSPC303337-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₆ClFO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24034192 CAS-Nummer: 1503624-94-9 |