4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303324-1G
PC303324-5G
APOSPC303324-1GEA
316
EUR
APOSPC303324-1G
APOSPC303324-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28752149 CAS-Nummer: 1805227-33-1 |